Imprimer
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethyl(heptafluoropropyl)silane, Trimethyl(perfluoropropyl)silane
T3593-1G T3593-5G
TCIAT3593-1GEA 108 EUR
TCIAT3593-1G TCIAT3593-5G
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane ≥98.0% (par GC)
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane
Formule: C₆H₉F₇Si
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00216712
Numéro CAS: 3834-42-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %