Imprimer
Tridecan-7-amine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T3591-1ML T3591-5ML
TCIAT3591-1MLEA 167 EUR
TCIAT3591-1ML TCIAT3591-5ML
Tridecan-7-amine ≥97.0% (par GC)
Tridecan-7-amine
Formule: C₁₃H₂₉N
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD20690568
Numéro CAS: 22513-16-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62131fe12af51cc9affc1911d0e663be4315bbee&vid=62131fe12af51cc9affc1911d0e663be4315bbee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %