Triethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(2-(7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl)triethoxysilane, 2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltriethoxysilane
T3585-5ML
T3585-25ML
TCIAT3585-5MLEA
17.6
EUR
TCIAT3585-5ML
TCIAT3585-25ML
Triethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]silane ≥98.0% (par GC)
Triethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]silane
Formule:
C₁₄H₂₈O₄Si Point d'ébullition: 130°C |
Numéro MDL:
MFCD00069159 Numéro CAS: 10217-34-2 EINECS: 425-050-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific gravity (20/20) | 1.0050 to 1.0150 |