Imprimer
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T3582-1G T3582-5G
TCIAT3582-1GEA 33 EUR
TCIAT3582-1G TCIAT3582-5G
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094689
Numéro CAS: 338998-93-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a847de8275fb02f611ec2c09e53d908bcb660fed&vid=a847de8275fb02f611ec2c09e53d908bcb660fed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %