Imprimer
Etain (II) chlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour précurseur de pérovskite
Fournisseur: TCI
Danger
T3570-1G T3570-5G
TCIAT3570-1GEA 40.7 EUR
TCIAT3570-1G TCIAT3570-5G
Etain (II) chlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour précurseur de pérovskite
Etain (II) chlorure
Formule: SnCl₂
Numéro MDL: MFCD00011241
Numéro CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08783
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Water (Vaporization methoed) max. 100 ppm