4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T3566-1G
T3566-250MG
TCIAT3566-1GEA
58.3
EUR
TCIAT3566-1G
TCIAT3566-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule:
C₁₄H₂₃BO₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04115656 Numéro CAS: 680596-79-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 68.0 to 72.0 deg-C |