Imprimer
4-(Methanesulphonamido)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-[4-(Methanesulphonylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, N-(Methylsulphonyl)-4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenamine, N-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanesulphonamide, N-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenyl)methanesulphonamide, 4-(Methanesulphonylamino)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-Methanesulphonylaminophenylboronic acid, pinacol ester, N-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanesulphonamide, 4-(Methylsulphonamido)phenylboronic acid pinacol ester
T3557-1G T3557-5G
TCIAT3557-1GEA 42.9 EUR
TCIAT3557-1G TCIAT3557-5G
4-(Methanesulphonamido)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-(Methanesulphonamido)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₀BNO₄S
MW: 297.18 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663876
Numéro CAS: 616880-14-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b0edae67781950866a8f063505a4a3e084c40e1&vid=4b0edae67781950866a8f063505a4a3e084c40e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C