Imprimer
Tris(1,10-phenanthroline)cobalt(II) bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(1,10-phenanthroline)cobalt bis(hexafluorophosphate)
T3553-1G T3553-5G
TCIAT3553-1GEA 105 EUR
TCIAT3553-1G TCIAT3553-5G
Tris(1,10-phenanthroline)cobalt(II) bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tris(1,10-phenanthroline)cobalt(II) bis(hexafluorophosphate)
Formule: C₃₆H₂₄CoF₁₂N₆P₂
Numéro MDL: MFCD30749310
Numéro CAS: 31876-74-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb4da42904ef252edcf5821e47840d8b2d93fd39&vid=fb4da42904ef252edcf5821e47840d8b2d93fd39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetonitrile almost transparency