Imprimer
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
T3543-1G T3543-5G
TCIAT3543-1GEA 47.3 EUR
TCIAT3543-1G TCIAT3543-5G
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219.09 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD02179448
Numéro CAS: 191171-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c79995377f29f819d51fd63f610864bedc785b66&vid=c79995377f29f819d51fd63f610864bedc785b66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C