Imprimer
2,4,6-Tri([1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
T3539-200MG T3539-1G
TCIAT3539-200MGEA 75.9 EUR
TCIAT3539-200MG TCIAT3539-1G
2,4,6-Tri([1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,4,6-Tri([1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,3,5-triazine
Formule: C₃₉H₂₇N₃
MW: 537.67 g/mol
Numéro CAS: 31274-51-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bc15f1db1fc7564714f15630da6fae8780f7d39&vid=3bc15f1db1fc7564714f15630da6fae8780f7d39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %