Imprimer
1,3,5-Tris(1-phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)benzene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T3537-200MG T3537-1G
TCIAT3537-200MGEA 58.3 EUR
TCIAT3537-200MG TCIAT3537-1G
1,3,5-Tris(1-phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)benzene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,3,5-Tris(1-phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)benzene
Formule: C₄₅H₃₀N₆
Numéro MDL: MFCD08276433
Numéro CAS: 192198-85-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19080411087580dac8ee91c6a5b37bd0833cd4ee&vid=19080411087580dac8ee91c6a5b37bd0833cd4ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %