Tris(trimethylsiloxy)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane, Tris(trimethylsilyloxy)silane
T3520-5ML
T3520-25ML
TCIAT3520-5MLEA
27.5
EUR
TCIAT3520-5ML
TCIAT3520-25ML
Tris(trimethylsiloxy)silane ≥98.0% (par GC)
Tris(trimethylsiloxy)silane
Formule:
C₉H₂₈O₃Si₄ Point d'ébullition: 185°C Point d'éclair: 55°C |
Numéro MDL:
MFCD00054865 Numéro CAS: 1873-89-8 EINECS: 217-497-7 ONU: 1993 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |