Imprimer
1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2',2''-(1,3,5-Benzenetriyl)tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 1,3,5-Phenyltriboronic acid tris(pinacol) ester
T3515-1G T3515-5G
TCIAT3515-1GEA 74.8 EUR
TCIAT3515-1G TCIAT3515-5G
1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
Formule: C₂₄H₃₉B₃O₆
Numéro MDL: MFCD17167305
Numéro CAS: 365564-05-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %