Imprimer
5-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinonitrile, 3-Cyano-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Cyanopyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 3-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-(5-Cyano-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3514-200MG T3514-1G
TCIAT3514-200MGEA 34.1 EUR
TCIAT3514-200MG TCIAT3514-1G
5-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BN₂O₂
MW: 230.07 g/mol
Numéro MDL: MFCD07780755
Numéro CAS: 402718-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28bd23b13abcc9b1444d04db06bf6999f7cf848c&vid=28bd23b13abcc9b1444d04db06bf6999f7cf848c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C