Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
T3508-1G
T3508-5G
TCIAT3508-1GEA
24.2
EUR
TCIAT3508-1G
TCIAT3508-5G
Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle
Formule:
C₇H₄ClF₃O₃S |
Numéro MDL:
MFCD01091016 Numéro CAS: 220227-84-9 ONU: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |