Imprimer
Hydrogénosulfate de tétraéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetraethylammonium bisulphate, Tetraethylammonium hydrogensulphate
T3506-5G T3506-25G
TCIAT3506-5GEA 52.8 EUR
TCIAT3506-5G TCIAT3506-25G
Hydrogénosulfate de tétraéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hydrogénosulfate de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₁NO₄S
MW: 227.33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036150
Numéro CAS: 16873-13-5
EINECS: 240-899-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %