Imprimer
Tetraethylene glycol dimethacrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: stabilisé avec hydroquinone
T3486-25G T3486-100G
TCIAT3486-25GEA 46.2 EUR
TCIAT3486-25G TCIAT3486-100G
Tetraethylene glycol dimethacrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Formule: C₁₆H₂₆O₇
Point d'ébullition: 200°C
Point d'éclair: 82°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014932
Numéro CAS: 109-17-1
EINECS: 203-653-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %