Imprimer
1,3,5-Tris[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzene ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3,5-Tris((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene
T3479-1G T3479-5G
TCIAT3479-1GEA 80.3 EUR
TCIAT3479-1G TCIAT3479-5G
1,3,5-Tris[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzene ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,3,5-Tris[(1H-imidazol-1-yl)methyl]benzene
Formule: C₁₈H₁₈N₆
MW: 318.38 g/mol
Numéro MDL: MFCD32062936
Numéro CAS: 147951-02-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C