Imprimer
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine, 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(morpholinomethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
T3477-1G T3477-5G
TCIAT3477-1GEA 37.4 EUR
TCIAT3477-1G TCIAT3477-5G
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₆BNO₃
MW: 303.20 g/mol
Numéro MDL: MFCD04974052
Numéro CAS: 364794-79-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12791e3651e2b4d8bd1004d2fb2dac6b191cb97c&vid=12791e3651e2b4d8bd1004d2fb2dac6b191cb97c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C