Imprimer
1,2,3-Trifluoro-5-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3466-1G T3466-5G
TCIAT3466-1GEA 102 EUR
TCIAT3466-1G TCIAT3466-5G
1,2,3-Trifluoro-5-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene ≥98.0% (par GC)
1,2,3-Trifluoro-5-[trans-4-[2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl]cyclohexyl]benzene
Formule: C₂₃H₃₃F₃
Numéro MDL: MFCD12828865
Numéro CAS: 131819-24-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %