Imprimer
Triethyleneglycol divinyl ether ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Stabilization: stabilisé avec hydroxyde de potassium
T3460-25G T3460-100G
TCIAT3460-25GEA 53.9 EUR
TCIAT3460-25G TCIAT3460-100G
Triethyleneglycol divinyl ether ≥98.0% (par GC) stabilisé
Triethyleneglycol divinyl ether
Formule: C₁₀H₁₈O₄
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00074891
Numéro CAS: 765-12-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=298236bfe44b9a6db79c61bb3db7665b30ae08cf&vid=298236bfe44b9a6db79c61bb3db7665b30ae08cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0020 to 1.0060
Refractive index n20/D 1.4510 to 1.4550