Imprimer
1,1,2,3-Tetramethyl-1H-benzo[e]indolium Hexafluorophosphate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
T3457-5G T3457-25G
TCIAT3457-5GEA 57.2 EUR
TCIAT3457-5G TCIAT3457-25G
1,1,2,3-Tetramethyl-1H-benzo[e]indolium Hexafluorophosphate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
1,1,2,3-Tetramethyl-1H-benzo[e]indolium Hexafluorophosphate
Formule: C₁₆H₁₈F₆NP
Numéro MDL: MFCD16621101
Numéro CAS: 372081-65-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbfe7ce7d79694ee0c7dde2ea4d70215c9aa5cae&vid=dbfe7ce7d79694ee0c7dde2ea4d70215c9aa5cae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Purple to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %