Imprimer
[4-(Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Mesityl[4-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium triflate, [4-(Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethylphenyl)iodonium Trifluoromethanesulphonate
T3446-1G T3446-5G
TCIAT3446-1GEA 104 EUR
TCIAT3446-1G TCIAT3446-5G
[4-(Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
[4-(Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₇H₁₅F₆IO₃S
Numéro MDL: MFCD27978254
Numéro CAS: 1232133-62-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ddddc72c883cab7357aaafb17f7f49f13da8b00&vid=2ddddc72c883cab7357aaafb17f7f49f13da8b00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C