Imprimer
1,3,5-Tris[4-(9-carbazolyl)phenyl]benzene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
T3439-200MG T3439-1G
TCIAT3439-200MGEA 78.1 EUR
TCIAT3439-200MG TCIAT3439-1G
1,3,5-Tris[4-(9-carbazolyl)phenyl]benzene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,3,5-Tris[4-(9-carbazolyl)phenyl]benzene
Formule: C₆₀H₃₉N₃
MW: 801.99 g/mol
Numéro MDL: MFCD29765751
Numéro CAS: 160780-82-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=788feb106a2352af2810528ef7c214138edd90ad&vid=788feb106a2352af2810528ef7c214138edd90ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %