Imprimer
1,3,5-Tris[4-(diphenylamino)phenyl]benzene ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
T3436-200MG T3436-1G
TCIAT3436-200MGEA 83.6 EUR
TCIAT3436-200MG TCIAT3436-1G
1,3,5-Tris[4-(diphenylamino)phenyl]benzene ≥95.0% (sur base azote total)
1,3,5-Tris[4-(diphenylamino)phenyl]benzene
Formule: C₆₀H₄₅N₃
MW: 808.04 g/mol
Numéro MDL: MFCD30721946
Numéro CAS: 147951-36-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24107594cb533336c6683fc288faa32e2a9e1d23&vid=24107594cb533336c6683fc288faa32e2a9e1d23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.80 to 5.50 %