Imprimer
1-(2-Methylphényl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T3404-5G T3404-25G
TCIAT3404-5GEA 41.8 EUR
TCIAT3404-5G TCIAT3404-25G
1-(2-Methylphényl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Methylphényl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Point d'ébullition: 161°C
Numéro MDL: MFCD00040729
Numéro CAS: 39512-51-1
EINECS: 254-481-9
ONU: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45c05cb3cf8bb947bfe292ab0709795ad86881fc&vid=45c05cb3cf8bb947bfe292ab0709795ad86881fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C