Imprimer
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Pyridyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyridine, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(4-pyridyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
T3400-1G T3400-200MG
TCIAT3400-1GEA 263 EUR
TCIAT3400-1G TCIAT3400-200MG
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine
Formule: C₁₇H₂₀BNO₂
MW: 281.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD12828171
Numéro CAS: 1009033-87-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C