Imprimer
2-Bromo-6-méthoxyphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B25535.03 B25535.06 B25535.14
B25535.03EA 49 EUR
B25535.03 B25535.06 B25535.14
2-Bromo-6-méthoxyphénol ≥98%
2-Bromo-6-méthoxyphénol
Purity: 98+% CAS No.: 28165-49-3 Molecular Formula: C7H7BrO2 Formula Weight: 203.04 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD08146628
Formule: C₇H₇BrO₂
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08146628
Numéro CAS: 28165-49-3