Imprimer
9-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole, 2-[3-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid Pinacol ester
T3386-1G T3386-5G
TCIAT3386-1GEA 64.9 EUR
TCIAT3386-1G TCIAT3386-5G
9-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbazole ≥98.0% (par GC)
9-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbazole
Formule: C₂₄H₂₄BNO₂
MW: 369.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD22415352
Numéro CAS: 870119-58-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35443c6ef601a3b17688e3d2ebbf8b222ae26c93&vid=35443c6ef601a3b17688e3d2ebbf8b222ae26c93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C