Imprimer
3,4,5-Trichlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3,4,5-Trichlorophenyl)boronic acid
T3383-1G T3383-5G
TCIAT3383-1GEA 101 EUR
TCIAT3383-1G TCIAT3383-5G
3,4,5-Trichlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3,4,5-Trichlorophenylboronic acid
Formule: C₆H₄BCl₃O₂
MW: 225.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095126
Numéro CAS: 862248-93-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15e47c4d1ef8518b8bcf7c2fa33f64b2d83b9ce2&vid=15e47c4d1ef8518b8bcf7c2fa33f64b2d83b9ce2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 109.0 %