Imprimer
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
T3377-1G T3377-5G
TCIAT3377-1GEA 44 EUR
TCIAT3377-1G TCIAT3377-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BF₃O₃
MW: 288.0706 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863919
Numéro CAS: 262376-31-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c50aeac4ba41769109c007a717093d22fb9b01df&vid=c50aeac4ba41769109c007a717093d22fb9b01df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %