3,4,5-Trifluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1,2,3-Trifluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 3,4,5-Trifluorophenylboronic acid Pinacol ester
T3376-1G
T3376-5G
TCIAT3376-1GEA
36.3
EUR
TCIAT3376-1G
TCIAT3376-5G
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₄BF₃O₂ MW: 258.0446 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD05663885 Numéro CAS: 827614-70-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |