Imprimer
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
T3372-1G T3372-5G
TCIAT3372-1GEA 42.9 EUR
TCIAT3372-1G TCIAT3372-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formule: C₈H₇F₃N₂O
Numéro MDL: MFCD00051703
Numéro CAS: 339-59-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d336c8ab321cb610277777c3e4b33c337cde768&vid=c8ed6eb4dd219e7522c1eb2dfdbfeed2e3c9f082&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C