Imprimer
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphite, Phosphorous acid tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) ester
T3353-1G T3353-5G
TCIAT3353-1GEA 136 EUR
TCIAT3353-1G TCIAT3353-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite ≥98.0% (par GC)
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite
Formule: C₉H₃F₁₈O₃P
MW: 532.07 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00192561
Numéro CAS: 66470-81-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %