4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
T3350-1G
T3350-5G
TCIAT3350-1GEA
36.3
EUR
TCIAT3350-1G
TCIAT3350-5G
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₃H₁₆BNO₂ MW: 229.09 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD03093897 Numéro CAS: 171364-82-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 97.0 to 101.0 deg-C |