Imprimer
9,9',10,10'-Tetraphenyl-2,2'-bianthracene ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T3336-200MG T3336-1G
TCIAT3336-200MGEA 96.8 EUR
TCIAT3336-200MG TCIAT3336-1G
9,9',10,10'-Tetraphenyl-2,2'-bianthracene ≥97.0% (par HPLC)
9,9',10,10'-Tetraphenyl-2,2'-bianthracene
Formule: C₅₂H₃₄
Numéro CAS: 172285-72-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5dd0843c4310c119759e39e3a51a3f64a02a3ed&vid=d5dd0843c4310c119759e39e3a51a3f64a02a3ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%