Imprimer
1,2,3-Tribromobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3329-1G T3329-5G
TCIAT3329-1GEA 103 EUR
TCIAT3329-1G TCIAT3329-5G
1,2,3-Tribromobenzene ≥98.0% (par GC)
1,2,3-Tribromobenzene
Formule: C₆H₃Br₃
Point d'ébullition: 283°C
Numéro MDL: MFCD00192668
Numéro CAS: 608-21-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b5fc06a45e44a89ecce121d17e00e37b4ea5252&vid=6b5fc06a45e44a89ecce121d17e00e37b4ea5252&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C