Imprimer
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tetrahydrothiopyran-4-one 1,1-Dioxide, 4-Tetrahydrothiopyranone 1,1-dioxide, 4-Oxothiane 1,1-Dioxide
T3320-200MG T3320-1G
TCIAT3320-200MGEA 48.4 EUR
TCIAT3320-200MG TCIAT3320-1G
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide ≥98.0% (par GC)
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Formule: C₅H₈O₃S
Numéro MDL: MFCD00460698
Numéro CAS: 17396-35-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7beca9d06f8a4de35b418c1161883dd1e74097ba&vid=7beca9d06f8a4de35b418c1161883dd1e74097ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C