Imprimer
2',3,4,5-Tetrafluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2',3,4,5-Tetrafluoro-4''-propyl-p-terphenyl
T3318-1G T3318-5G
TCIAT3318-1GEA 62.7 EUR
TCIAT3318-1G TCIAT3318-5G
2',3,4,5-Tetrafluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
2',3,4,5-Tetrafluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
Formule: C₂₁H₁₆F₄
MW: 344.35 g/mol
Numéro MDL: MFCD12964272
Numéro CAS: 205806-87-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6f297e6c65db10554b0e76307ffea140d85d404&vid=f6f297e6c65db10554b0e76307ffea140d85d404&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 61.0 to 67.0 deg-C