Imprimer
3-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(pyridin-3-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 3-(3-Pyridyl)phenylboronic acid Pinacol ester
T3313-1G T3313-5G
TCIAT3313-1GEA 147 EUR
TCIAT3313-1G TCIAT3313-5G
3-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine
Formule: C₁₇H₂₀BNO₂
MW: 281.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD20923943
Numéro CAS: 939430-30-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C