Imprimer
Acétate de [2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl]ammonium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol acetate salt, Trimethylolaminomethane acetate, Tris acetate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol acetate
T3294-25G T3294-100G
TCIAT3294-25GEA 24.2 EUR
TCIAT3294-25G TCIAT3294-100G
Acétate de [2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl]ammonium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acétate de [2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl]ammonium
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·CH₃COOH
MW: 181.1870 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038951
Numéro CAS: 6850-28-8
EINECS: 229-939-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Absorbance max. 0.500 (290 nm, 50%H2O)