Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Methacrylic acid trimethylsilyl ester
Stabilization:
Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
T3293-5ML
T3293-25ML
TCIAT3293-5MLEA
31.9
EUR
TCIAT3293-5ML
TCIAT3293-25ML
Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Trimethylsilyl methacrylate
Formule:
C₇H₁₄O₂Si MW: 158.27 g/mol Point d'ébullition: 52°C Point d'éclair: 32°C |
Numéro MDL:
MFCD00053868 Numéro CAS: 13688-56-7 ONU: 1993 ADR: 3 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |