Imprimer
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T3284-1G T3284-5G
TCIAT3284-1GEA 50.6 EUR
TCIAT3284-1G TCIAT3284-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO
Numéro MDL: MFCD00077605
Numéro CAS: 57946-60-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C