4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
T3283-1G
T3283-5G
TCIAT3283-1GEA
72.6
EUR
TCIAT3283-1G
TCIAT3283-5G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione ≥98.0% (par GC)
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Formule:
C₁₁H₉F₃O₃ |
Numéro MDL:
MFCD03238723 Numéro CAS: 15191-68-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 60.0 deg-C |