Imprimer
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(4-Trifluoromethylphenyl)ethylamine, 4-(Trifluoromethyl)phenethylamine
T3278-1G T3278-5G
TCIAT3278-1GEA 33 EUR
TCIAT3278-1G TCIAT3278-5G
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
MW: 189.181 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01529875
Numéro CAS: 775-00-8
ONU: 2735
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %