Imprimer
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(10-phenylanthracen-9-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane 95,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-Phenyl-10-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]anthracene, 4-(10-Phenylanthracen-9-yl)phenylboronic acid Pinacol ester
T3276-200MG T3276-1G
TCIAT3276-200MGEA 140 EUR
TCIAT3276-200MG TCIAT3276-1G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(10-phenylanthracen-9-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane 95,0 HPLC, T
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(10-phenylanthracen-9-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₃₂H₂₉BO₂
MW: 456.39 g/mol
Numéro CAS: 1143576-84-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=628e48af78da70a37d1c56adc6205e90e2b37f3c&vid=628e48af78da70a37d1c56adc6205e90e2b37f3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %