Imprimer
N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
T3266-1G T3266-5G
TCIAT3266-1GEA 60.5 EUR
TCIAT3266-1G TCIAT3266-5G
N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine
Formule: C₃₆H₂₈N₂
Numéro MDL: MFCD00228123
Numéro CAS: 15546-43-7
EINECS: 239-599-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 231.0 to 236.0 deg-C