Imprimer
Ethylenetétracarbonitrile ≥98.0% (sur base azote total), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Danger
T3264-1G T3264-5G
TCIAT3264-1GEA 57.2 EUR
TCIAT3264-1G TCIAT3264-5G
Ethylenetétracarbonitrile ≥98.0% (sur base azote total), purifié par sublimation
Ethylenetétracarbonitrile
Formule: C₆N₄
Point d'ébullition: 223°C
Numéro MDL: MFCD00001850
Numéro CAS: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,09195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59d528570d1ab8216fcbb540a021816f1b95f6f3&vid=59d528570d1ab8216fcbb540a021816f1b95f6f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C