Imprimer
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane 98,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]triphenylene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-(triphenylen-2-yl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
T3261-200MG T3261-1G
TCIAT3261-200MGEA 35.2 EUR
TCIAT3261-200MG TCIAT3261-1G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane 98,0 GC, T
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₃₀H₂₇BO₂
MW: 430.35 g/mol
Numéro MDL: MFCD28130383
Numéro CAS: 1115639-92-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab0112cd4397fdcbb5823a435b8935fc8bb51c74&vid=ab0112cd4397fdcbb5823a435b8935fc8bb51c74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C