Tris(2,2'-bipyridine)cobalt(III) tris(hexafluorophosphate) ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
T3256-200MG
T3256-1G
TCIAT3256-200MGEA
131
EUR
TCIAT3256-200MG
TCIAT3256-1G
Tris(2,2'-bipyridine)cobalt(III) tris(hexafluorophosphate) ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2,2'-bipyridine)cobalt(III) tris(hexafluorophosphate)
Formule:
C₃₀H₂₄CoF₁₈N₆P₃ |
Numéro MDL:
MFCD28976173 Numéro CAS: 28277-53-4 |